5,5-Dimethyl-3',3'a,4',6'a-tetrahydro-1'H-spiro[1,3-dioxane-2,2'-pentalene]
Lieferant: Apollo Scientific
OR310531-1G
APOSOR310531-1GEA 1070 EUR
APOSOR310531-1G
5,5-Dimethyl-3',3'a,4',6'a-tetrahydro-1'H-spiro[1,3-dioxane-2,2'-pentalene]
5,5-Dimethyl-3',3'a,4',6'a-tetrahydro-1'H-spiro[1,3-dioxane-2,2'-pentalene]
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Molecular Weight: 208,297 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27957338
CAS-Nummer: 92007-41-5