(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310534-500MG
APOSOR310534-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310534-500MG
(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Formel:
C₃₄H₃₇NO₄·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957339 CAS-Nummer: 72983-76-7 |