Ethyl 5-(3,5-dichlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310536-1G
APOSOR310536-1GEA
538
EUR
APOSOR310536-1G
Ethyl 5-(3,5-dichlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(3,5-dichlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 299,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957340 CAS-Nummer: 1565827-84-0 |