(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310537-500MG
APOSOR310537-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310537-500MG
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁N·ClH Molecular Weight: 169,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21396228 CAS-Nummer: 4548-34-9 |