(2S)-3-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]-2-methylpropan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310541-1G
APOSOR310541-1GEA
671
EUR
APOSOR310541-1G
(2S)-3-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]-2-methylpropan-1-ol
(2S)-3-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]-2-methylpropan-1-ol
Formel:
C₁₂H₁₈O₃ Molecular Weight: 210,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957342 CAS-Nummer: 160238-45-9 |