5-[(2-Chlorophenyl)carbonyl]-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310544-1G
APOSOR310544-1GEA
671
EUR
APOSOR310544-1G
5-[(2-Chlorophenyl)carbonyl]-1,3-thiazol-2-amine
5-[(2-Chlorophenyl)carbonyl]-1,3-thiazol-2-amine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂OS Molecular Weight: 238,693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26393360 CAS-Nummer: 848462-68-0 |