1-(Amino)-2-pyrollidinone p-toluenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310546-1G
APOSOR310546-1GEA
52.2
EUR
APOSOR310546-1G
1-(Amino)-2-pyrollidinone p-toluenesulphonate
1-(Amino)-2-pyrollidinone p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₄S Molecular Weight: 272.3207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957343 CAS-Nummer: 924898-12-4 |