(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR310547-1G
APOSOR310547-1GEA 671 EUR
APOSOR310547-1G
(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
Formel: C₁₂H₂₅NO₂SSi
Molecular Weight: 275,483 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27957344
CAS-Nummer: 82864-31-1