2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310554-1G
OR310554-5G
OR310554-2.5G
OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA
497
EUR
APOSOR310554-1G
APOSOR310554-5G
APOSOR310554-2.5G
APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formel:
C₁₃H₂₄O₂ Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00995144 CAS-Nummer: 74603-16-0 |