(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310598-1G
APOSOR310598-1GEA 336 EUR
APOSOR310598-1G
(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Molecular Weight: 219.237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00797914
CAS-Nummer: 38854-94-3