N-Methyl-4-nitro-α-toluenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-(4-nitro)-benzyl sulphonamide
OR310600-5G
APOSOR310600-5GEA
220
EUR
APOSOR310600-5G
N-Methyl-4-nitro-α-toluenesulphonamide
N-Methyl-4-nitro-alpha-toluenesulphonamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄S Molecular Weight: 230,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277775 CAS-Nummer: 85952-29-0 |