2-Iodadenosin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
OR310610-1G
APOSOR310610-1GEA
120
EUR
APOSOR310610-1G
2-Iodadenosin
2-Iodadenosin
Formel:
C₁₀H₁₂IN₅O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320413 CAS-Nummer: 35109-88-7 |