3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310627-1G
APOSOR310627-1GEA
336
EUR
APOSOR310627-1G
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 193,027 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797936 CAS-Nummer: 720679-54-9 |