3,5-Dichloro-4-formylphenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310629-1G
APOSOR310629-1GEA
0
EUR
APOSOR310629-1G
3,5-Dichloro-4-formylphenyl acetate
3,5-Dichloro-4-formylphenyl acetate
Formel:
C₉H₆Cl₂O₃ Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27980615 CAS-Nummer: 1582770-02-2 |