3,5-Dibrom-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310632-100G
APOSOR310632-100GEA 108 EUR
APOSOR310632-100G
3,5-Dibrom-4-picolin
3,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128859
CAS-Nummer: 3430-23-7