4,4'-Biphenyldicarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G
OR310636-25G
OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA
37.7
EUR
APOSOR310636-1G
APOSOR310636-25G
APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitril
4,4'-Biphenyldicarbonitril
Formel:
C₁₄H₈N₂ Molecular Weight: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 236…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013805 CAS-Nummer: 1591-30-6 |