4-Cyanbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310641-5G OR310641-1G OR310641-25G
APOSOR310641-5GEA 95.7 EUR
APOSOR310641-5G APOSOR310641-1G APOSOR310641-25G
4-Cyanbenzamid 98%
4-Cyanbenzamid
Formel: C₈H₆N₂O
Schmelzpunkt: 225…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017133
CAS-Nummer: 3034-34-2