Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate, (+/-)-2-(ethoxycarbonylmethyl)cyclohexanone, (2-oxo-cyclohexyl)-acetic acid ethyl ester
OR310644-5G
APOSOR310644-5GEA
56.7
EUR
APOSOR310644-5G
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Formel:
C₁₀H₁₆O₃ Molecular Weight: 184,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001638 CAS-Nummer: 24731-17-7 |