1-(2-Furyl)-1,3-butanedione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Furan-2-yl)butane-1,3-dione
OR310646-5G
APOSOR310646-5GEA
1010
EUR
APOSOR310646-5G
1-(2-Furyl)-1,3-butanedione
1-(2-Furyl)-1,3-butanedione
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041759 CAS-Nummer: 25790-35-6 |