2-Naphthylphenylketon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Benzoylnaphthalene
OR310648-5G
APOSOR310648-5GEA 148 EUR
APOSOR310648-5G
2-Naphthylphenylketon
2-Naphthyl phenyl ketone
Formel: C₁₇H₁₂O
Molecular Weight: 232,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004106
CAS-Nummer: 644-13-3