Pentyl syringate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310650-1G
APOSOR310650-1GEA
336
EUR
APOSOR310650-1G
Pentyl syringate
Pentyl syringate
Formel:
C₁₄H₂₀O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27980619 CAS-Nummer: 223907-48-0 |