6-Methoxy-2-(4-nitrophenyl)-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR310656-1G
APOSOR310656-1GEA
0
EUR
APOSOR310656-1G
6-Methoxy-2-(4-nitrophenyl)-1,3-benzothiazole
6-Methoxy-2-(4-nitrophenyl)-1,3-benzothiazole
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410799 CAS-Nummer: 43036-14-2 |