3-(3-Methylphenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR310664-1G
APOSOR310664-1GEA
780
EUR
APOSOR310664-1G
3-(3-Methylphenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
3-(3-Methylphenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione
Formel:
C₁₅H₁₈N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22549244 CAS-Nummer: 5955-45-3 |