1'-Ethyl-6'-methyl-1'H-spiro[piperidine-4,2'-quinazolin]-4'(3'H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310672-1G
APOSOR310672-1GEA
780
EUR
APOSOR310672-1G
1'-Ethyl-6'-methyl-1'H-spiro[piperidine-4,2'-quinazolin]-4'(3'H)-one
1'-Ethyl-6'-methyl-1'H-spiro[piperidine-4,2'-quinazolin]-4'(3'H)-one
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20528963 CAS-Nummer: 1351398-03-2 |