[7-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310678-1G
APOSOR310678-1GEA
780
EUR
APOSOR310678-1G
[7-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]acetic acid
[7-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]acetic acid
Formel:
C₁₁H₉N₅O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20528959 CAS-Nummer: 1338661-82-7 |