4-Chloro-2-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR310701-1G
APOSOR310701-1GEA
780
EUR
APOSOR310701-1G
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₀ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023510 CAS-Nummer: 1610377-21-3 |