3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR310704-1G
APOSOR310704-1GEA 0 EUR
APOSOR310704-1G
3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
Formel: C₁₃H₁₄N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14735619
CAS-Nummer: 5955-39-5