Dimethyl-1-(2-oxopropyl)1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310710-1G
APOSOR310710-1GEA
780
EUR
APOSOR310710-1G
Dimethyl-1-(2-oxopropyl)1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Dimethyl-1-(2-oxopropyl)1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Formel:
C₉H₁₁N₃O₅ Molecular Weight: 241,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22549283 CAS-Nummer: 1039766-69-2 |