3-(3-Methoxybenzyl)-2-thioxo-2,3-dihydro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310711-1G
APOSOR310711-1GEA
780
EUR
APOSOR310711-1G
3-(3-Methoxybenzyl)-2-thioxo-2,3-dihydro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one
3-(3-Methoxybenzyl)-2-thioxo-2,3-dihydro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formel:
C₁₈H₁₄N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07655393 CAS-Nummer: 892300-30-0 |