1'H-Spiro[cycloheptane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310713-1G
APOSOR310713-1GEA
780
EUR
APOSOR310713-1G
1'H-Spiro[cycloheptane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
1'H-Spiro[cycloheptane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Formel:
C₁₄H₁₈N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023513 CAS-Nummer: 892299-03-5 |