1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310714-1G
APOSOR310714-1GEA
780
EUR
APOSOR310714-1G
1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Formel:
C₁₂H₁₄N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023514 CAS-Nummer: 346458-41-1 |