1'H-Spiro[cyclohexane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310715-1G
APOSOR310715-1GEA
780
EUR
APOSOR310715-1G
1'H-Spiro[cyclohexane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
1'H-Spiro[cyclohexane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Formel:
C₁₃H₁₆N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023515 CAS-Nummer: 126492-23-7 |