1-{[1-(2-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310731-1G
APOSOR310731-1GEA 780 EUR
APOSOR310731-1G
1-{[1-(2-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
1-{[1-(2-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈Cl₃N₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28023519
CAS-Nummer: 1610377-07-5