1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310732-1G
APOSOR310732-1GEA
780
EUR
APOSOR310732-1G
1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine dihydrochloride
1-[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine dihydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉Cl₂N₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023520 CAS-Nummer: 1239748-54-9 |