4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310734-1G
APOSOR310734-1GEA
780
EUR
APOSOR310734-1G
4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27960946 CAS-Nummer: 1706460-91-4 |