4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310735-1G
APOSOR310735-1GEA
780
EUR
APOSOR310735-1G
4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₈ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27960949 CAS-Nummer: 1018626-66-8 |