3-(3-Pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310739-1G
APOSOR310739-1GEA
780
EUR
APOSOR310739-1G
3-(3-Pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2(1H)-one
3-(3-Pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2(1H)-one
Formel:
C₁₂H₈N₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16875009 CAS-Nummer: 1239787-61-1 |