1-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310742-1G
APOSOR310742-1GEA
780
EUR
APOSOR310742-1G
1-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid hydrochloride
1-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₉ClN₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023526 CAS-Nummer: 1232979-67-7 |