4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310757-1G
APOSOR310757-1GEA
780
EUR
APOSOR310757-1G
4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₈H₁₇N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023534 CAS-Nummer: 1610377-08-6 |