2-Methyl-11-oxo-11H-pyrido[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310763-1G
APOSOR310763-1GEA
780
EUR
APOSOR310763-1G
2-Methyl-11-oxo-11H-pyrido[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
2-Methyl-11-oxo-11H-pyrido[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 254.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20754075 CAS-Nummer: 1111000-64-6 |