6,7-Dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR310766-1G
APOSOR310766-1GEA
780
EUR
APOSOR310766-1G
6,7-Dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
6,7-Dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07506517 CAS-Nummer: 101382-56-3 |