Methyl-3-[(methylamino)sulphonyl]-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310781-1G
APOSOR310781-1GEA 780 EUR
APOSOR310781-1G
Methyl-3-[(methylamino)sulphonyl]-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-[(methylamino)sulphonyl]-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄S₂
Molecular Weight: 285,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19105040
CAS-Nummer: 1325304-23-1