3-(1H-Pyrrol-1-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310782-1G
APOSOR310782-1GEA
780
EUR
APOSOR310782-1G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂S Molecular Weight: 244,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15732197 CAS-Nummer: 1242874-27-6 |