Bis(4-(4-propylcyclohexyl)aniline) sulphuric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310784-500MG
APOSOR310784-500MGEA
560
EUR
APOSOR310784-500MG
Bis(4-(4-propylcyclohexyl)aniline) sulphuric acid
Bis(4-(4-propylcyclohexyl)aniline) sulphuric acid
Formel:
C₃₀H₄₈N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023536 CAS-Nummer: 1980039-16-4 |