(5,7-Dimethyl-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5,7-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methanol
OR310787-1G
APOSOR310787-1GEA
71.2
EUR
APOSOR310787-1G
(5,7-Dimethyl-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methanol
(5,7-Dimethyl-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methanol
Formel:
C₈H₁₀N₄O Molecular Weight: 178,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846959 CAS-Nummer: 54535-00-1 |