6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR310790-1G
APOSOR310790-1GEA 336 EUR
APOSOR310790-1G
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,581 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07082897
CAS-Nummer: 66909-36-2