5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-6-azaindole
OR310792-5G
APOSOR310792-5GEA
75.4
EUR
APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.5800 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09907859 CAS-Nummer: 131084-55-4 |