2-Methyl-5-phenylthiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310797-1G
APOSOR310797-1GEA
259
EUR
APOSOR310797-1G
2-Methyl-5-phenylthiazole-4-carboxylic acid
2-Methyl-5-phenylthiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Molecular Weight: 219,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04178838 CAS-Nummer: 13743-09-4 |