(3-Aminopyrazin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310799-500MG
APOSOR310799-500MGEA
560
EUR
APOSOR310799-500MG
(3-Aminopyrazin-2-yl)methanol
(3-Aminopyrazin-2-yl)methanol
Formel:
C₅H₇N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907886 CAS-Nummer: 32710-13-7 |