(4-Bromophenyl)methanesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310813-1G
APOSOR310813-1GEA
290
EUR
APOSOR310813-1G
(4-Bromophenyl)methanesulphonamide
(4-Bromophenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12776301 CAS-Nummer: 64732-38-3 |